Print…
1-Naphthyl isothiocyanate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
I0190-25G I0190-5G
TCIAI0190-25GEA 256 EUR
TCIAI0190-25G TCIAI0190-5G
1-Naphthyl isothiocyanate ≥98.0% (por GC)
1-Naphthyl isothiocyanate
Fórmula: C₁₁H₇NS
Ponto de ebulição: 100 °C (0,2 -rr)
Ponto de Fusão: 59 °C
Densidade: 1,81 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00003882
Número CAS: 551-06-4
EINECS: 208-990-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,06411
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eb037e4bd649581d92f730afcbb3c4bea9b63ca2&vid=eb037e4bd649581d92f730afcbb3c4bea9b63ca2&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 53.0 to 57.0 deg-C
Solubility in hot EtOH very faint turbidity