Print…
Isotiocianato de benzilo ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Benzylisothiocyanate
I0224-25G I0224-5G
TCIAI0224-25GEA 98 EUR
TCIAI0224-25G TCIAI0224-5G
Isotiocianato de benzilo ≥98.0% (por GC)
Isotiocianato de benzilo
Fórmula: C₈H₇NS
Peso Molecular: 149.22 g/mol
Ponto de ebulição: 243°C
Ponto de Fusão: 24
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00004819
Número CAS: 622-78-6
EINECS: 210-753-9
UN: 3082
ADR: 9 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=31c01938516088fce995dbee4889481def2c345f&vid=31c01938516088fce995dbee4889481def2c345f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %