Print…
Isotiocianato de Isobutilo ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 2-Methylpropyl isothiocyanate
I0186-25ML I0186-5ML
TCIAI0186-25MLEA 68 EUR
TCIAI0186-25ML TCIAI0186-5ML
Isotiocianato de Isobutilo ≥97.0% (por GC)
Isotiocianato de Isobutilo
Fórmula: C₅H₉NS
Peso Molecular: 115.2 g/mol
Ponto de ebulição: 164°C
Ponto de Inflamação: 24°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00022062
Número CAS: 591-82-2
EINECS: 209-733-2
UN: 1992
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1cad6cefd910871c3524d43b176257d20958f4d2&vid=1cad6cefd910871c3524d43b176257d20958f4d2&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %