Print…
1-Butyl isothiocyanate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Butyl isothiocyanate
I0249-25ML I0249-250ML
TCIAI0249-25MLEA 52 EUR
TCIAI0249-25ML TCIAI0249-250ML
1-Butyl isothiocyanate ≥98.0% (por GC)
1-Butyl isothiocyanate
Fórmula: C₅H₉NS
Ponto de ebulição: 66 °C (1013 hPa)
Densidade: 0,9559 g/cm³ (11.2 °C)
Ponto de Inflamação: 66°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004824
Número CAS: 592-82-5
EINECS: 209-770-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee87ffefd7bf2a2efa734ad1839838845a1cb2d4&vid=ee87ffefd7bf2a2efa734ad1839838845a1cb2d4&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %