Print…
2-(Dimethylamino)pyridine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: N,N-Dimethylpyridin-2-amine
D1680-25G D1680-500G
TCIAD1680-25GEA 70 EUR
TCIAD1680-25G TCIAD1680-500G
2-(Dimethylamino)pyridine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-(Dimethylamino)pyridine
Fórmula: C₇H₁₀N₂
Ponto de ebulição: 108°C
Densidade: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 74°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006261
Número CAS: 5683-33-0
EINECS: 227-147-5
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a283b089b14ed77f56d57fc2da709353bd78e46b&vid=a283b089b14ed77f56d57fc2da709353bd78e46b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %