Print…
N,N-Dietil-m-toluidina ≥99.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-Diethylaminotoluene, N,N-Diethyl-3-methylaniline, DMT
D0532-25ML D0532-500ML
TCIAD0532-25MLEA 19 EUR
TCIAD0532-25ML TCIAD0532-500ML
N,N-Dietil-m-toluidina ≥99.0% (por GC, análise de titulação)
N,N-Dietil-m-toluidina
Fórmula: C₁₁H₁₇N
Ponto de ebulição: 107°C
Densidade: 0,9051 g/cm³ (15 °C)
Ponto de Inflamação: 104°C
Número MDL : MFCD00035795
Número CAS: 91-67-8
EINECS: 202-089-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=04b046e6d811ffbcbd810fcde497659b84712cc9&vid=04b046e6d811ffbcbd810fcde497659b84712cc9&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %