Print…
(2-Iodophenyl)acetic acid ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-(2-Iodophenyl)acetic acid
I0723-25G I0723-5G
TCIAI0723-25GEA 186 EUR
TCIAI0723-25G TCIAI0723-5G
(2-Iodophenyl)acetic acid ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
(2-Iodophenyl)acetic acid
Fórmula: (C₆H₄I)CH₂COOH
Número MDL : MFCD00046546
Número CAS: 18698-96-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=163d00f684186d95f2889f4011eb06155ab10547&vid=163d00f684186d95f2889f4011eb06155ab10547&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 114.0 to 118.0 deg-C