Print…
3-Iodopropionic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 3-Iodopropanoic acid, 3-Iodopropionicacid
I0071-25G I0071-5G I0071-100G
TCIAI0071-25GEA 60 EUR
TCIAI0071-25G TCIAI0071-5G TCIAI0071-100G
3-Iodopropionic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3-Iodopropionic acid
Fórmula: C₃H₅IO₂
Ponto de ebulição: 260 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 83 °C
Número MDL : MFCD00002765
Número CAS: 141-76-4
EINECS: 205-499-0
UN: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7f3200d50a1fcb1fdb11ecd3a9b027a0303ff4c3&vid=7f3200d50a1fcb1fdb11ecd3a9b027a0303ff4c3&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 82.0 to 86.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency