Print…
Iodoacetamida 98,0 N_ASSAY_METHOD
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 2-Iodoacetamide
I0044-25G I0044-500G I0044-100G
TCIAI0044-25GEA 51 EUR
TCIAI0044-25G TCIAI0044-500G TCIAI0044-100G
Iodoacetamida 98,0 N_ASSAY_METHOD
Iodoacetamide
Fórmula: ICH₂CONH₂
Peso Molecular: 184.96 g/mol
Ponto de ebulição: 266
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008028
Número CAS: 144-48-9
EINECS: 205-630-1
UN: 2811
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b08f880f11a25f5a0cf24c7c34a13be729c20290&vid=b08f880f11a25f5a0cf24c7c34a13be729c20290&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 93.0 to 97.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency