Print…
2-Iodobenzoyl chloride ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 2-Iodobenzoylchloride, o-Iodobenzoyl chloride
I0402-10G I0402-25G
TCIAI0402-10GEA 43 EUR
TCIAI0402-10G TCIAI0402-25G
2-Iodobenzoyl chloride ≥97.0% (por análise titulométrica)
2-Iodobenzoyl chloride
Fórmula: C₇H₄ClIO
Peso Molecular: 266.47 g/mol
Ponto de ebulição: 106°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001040
Número CAS: 609-67-6
EINECS: 210-196-1
UN: 3261
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5314e1d29014f27a589d115924f9a44cca18022b&vid=5314e1d29014f27a589d115924f9a44cca18022b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to lump
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %