Print…
Benzyltriethylammonium iodide ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: N-Benzyl-N,N-diethylethanaminium iodide
B0446-25G B0446-5G
TCIAB0446-25GEA 104 EUR
TCIAB0446-25G TCIAB0446-5G
Benzyltriethylammonium iodide ≥98.0% (por análise titulométrica)
Benzyltriethylammonium iodide
Fórmula: C₁₃H₂₂IN
Peso Molecular: 319.23 g/mol
Número MDL : MFCD00043178
Número CAS: 5400-94-2
EINECS: 226-446-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e29775a4496995a475db98666d4c5076981e0b1d&vid=e29775a4496995a475db98666d4c5076981e0b1d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 168.0 to 173.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency