Print…
Iodeto de tetrabutilamónio ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Tetra-n-butylammonium iodide, TBAI
T0057-25G T0057-500G T0057-100G
TCIAT0057-25GEA 31 EUR
TCIAT0057-25G TCIAT0057-500G TCIAT0057-100G
Iodeto de tetrabutilamónio ≥98.0% (por análise titulométrica)
Iodeto de tetrabutilamónio
Fórmula: C₁₆H₃₆IN
Peso Molecular: 369.37 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011636
Número CAS: 311-28-4
EINECS: 206-220-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fff33db41995de2c3207c21775c1ca7e01d30b0&vid=5fff33db41995de2c3207c21775c1ca7e01d30b0&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 144.0 to 149.0 deg-C
Solubility in hot Water almost transparency