Print…
Tiocianato de guanidina ≥99.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
G0230-25G G0230-500G
TCIAG0230-25GEA 36 EUR
TCIAG0230-25G TCIAG0230-500G
Tiocianato de guanidina ≥99.0% (por análise titulométrica)
Guanidinium thiocyanate
Fórmula: CH₅N₃·CHNS
Ponto de Fusão: 118 °C
Densidade: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013027
Número CAS: 593-84-0
EINECS: 209-812-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1cd35aac3ceef11179009094d87c8aec0b08785d&vid=1cd35aac3ceef11179009094d87c8aec0b08785d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 118.0 to 122.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency