Print…
Tiocianato de guanidina
Fornecedor: G Biosciences
Atenção
RC-059 RC-058
RC-059EA 719 EUR
RC-059 RC-058
Tiocianato de guanidina
Guanidinium thiocyanate
Fórmula: CH₅N₃·CHNS
Ponto de Fusão: 118 °C
Densidade: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013027
Número CAS: 593-84-0
EINECS: 209-812-1