Print…
Cloreto de guanidínio 98,0 Titrimetric
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Guanadine hydrochloride, Aminoformamidine hydrochloride, Aminomethanamidine hydrochloride, Guanidine HCI, Guanidine chloride, Guanidinium chloride, Guanidine hydrochloride
G0162-25G G0162-500G
TCIAG0162-25GEA 17 EUR
TCIAG0162-25G TCIAG0162-500G
Cloreto de guanidínio 98,0 Titrimetric
Cloreto de guanidínio
Fórmula: NH₂C(=NH)NH₂·HCl
Peso Molecular: 95.53 g/mol
Ponto de Fusão: 185
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013026
Número CAS: 50-01-1
EINECS: 200-002-3
Merck Index: 14,04562
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=acee467d0f4bdd5d1edd321ba1d87aba8d462903&vid=acee467d0f4bdd5d1edd321ba1d87aba8d462903&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 184.0 to 188.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency