Print…
3,4-Difluorothiophenol ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3,4-Difluorobenzene-1-thiol, 3,4-Difluorobenzenethiol, 1,2-Difluoro-4-mercaptobenzene, 3,4-Difluorothiophenol
D4121-25G D4121-5G
TCIAD4121-25GEA 460 EUR
TCIAD4121-25G TCIAD4121-5G
3,4-Difluorothiophenol ≥97.0% (por GC)
3,4-Difluorothiophenol
Fórmula: C₆H₄F₂S
Peso Molecular: 146.16 g/mol
Ponto de ebulição: 70°C
Número MDL : MFCD03094279
Número CAS: 60811-24-7
UN: 3336
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eb4c47f21cccb839a25998b3c542905b9486c5ef&vid=eb4c47f21cccb839a25998b3c542905b9486c5ef&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %