Print…
Anidrido Pentafluoropropionico ≥95.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Perfluoropropanoic anhydride, Pentafluoropropanoic anhydride, PFPA
P0566-25G P0566-5G
TCIAP0566-25GEA 170 EUR
TCIAP0566-25G TCIAP0566-5G
Anidrido Pentafluoropropionico ≥95.0% (por GC, análise de titulação)
Anidrido Pentafluoropropionico
Fórmula: C₆F₁₀O₃
Peso Molecular: 310.05 g/mol
Ponto de ebulição: 80°C
Densidade: 1.571
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000429
Número CAS: 356-42-3
EINECS: 206-604-2
UN: 1760
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2698a32155d557907197a903dd4d8f66822ed221&vid=2698a32155d557907197a903dd4d8f66822ed221&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Anilin Method) min. 95.0 %