Print…
2-Fluoro-5-nitrobenzoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
F0391-25G F0391-5G
TCIAF0391-25GEA 153 EUR
TCIAF0391-25G TCIAF0391-5G
2-Fluoro-5-nitrobenzoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-Fluoro-5-nitrobenzoic acid
Fórmula: C₇H₄FNO₄
Número MDL : MFCD00134238
Número CAS: 7304-32-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2db40f626c46ecb10b3ce54347d0f04275d1bbe3&vid=2db40f626c46ecb10b3ce54347d0f04275d1bbe3&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol very faint turbidity
Melting point 137.0 to 141.0 deg-C