Print…
2-(Trifluoromethyl)cinnamic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
T2608-25G T2608-5G
TCIAT2608-25GEA 154 EUR
TCIAT2608-25G TCIAT2608-5G
2-(Trifluoromethyl)cinnamic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-(Trifluoromethyl)cinnamic acid
Fórmula: C₁₀H₇F₃O₂
Ponto de ebulição: 292 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 199 °C
Número MDL : MFCD00004381
Número CAS: 2062-25-1
EINECS: 218-168-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bc98deab7d932a8e19c20262ad92501c42b8516d&vid=bc98deab7d932a8e19c20262ad92501c42b8516d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 201.0 to 207.0 deg-C