Print…
2,3,4,5-Tetrafluorobenzoyl chloride ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 2,3,4,5-tetrafluorobenzoylchloride
T1855-25G T1855-5G
TCIAT1855-25GEA 41 EUR
TCIAT1855-25G TCIAT1855-5G
2,3,4,5-Tetrafluorobenzoyl chloride ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
2,3,4,5-Tetrafluorobenzoyl chloride
Fórmula: C₇HClF₄O
Ponto de ebulição: 53 - 54 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,58 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 89°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00075164
Número CAS: 94695-48-4
UN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d9e9fe30f2303d487ba0d5d43b4284d03f97741a&vid=d9e9fe30f2303d487ba0d5d43b4284d03f97741a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %