Print…
α,α,α-Trifluoroacetophenone ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2,2,2-Trifluoroacetophenone, Phenacyl trifluoride, Trifluoroacetylbenzene, 1-Phenyl-2,2,2-trifluoro-1-ethanone
T0848-25G T0848-5G
TCIAT0848-25GEA 108 EUR
TCIAT0848-25G TCIAT0848-5G
α,α,α-Trifluoroacetophenone ≥98.0% (por GC)
α,α,α-Trifluoroacetophenone
Fórmula: C₈H₅F₃O
Ponto de ebulição: 166°C
Ponto de Fusão: –40 °C
Densidade: 1,2799 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 41°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000420
Número CAS: 434-45-7
EINECS: 207-103-1
UN: 1224
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1e57914d51cd97795b56ff0a06e00d4e204f7165&vid=1e57914d51cd97795b56ff0a06e00d4e204f7165&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %