Print…
2-Fluorobiphenyl ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 2-Fluoro-1,1'-biphenyl, PFB No. 1
F0265-25G F0265-5G
TCIAF0265-25GEA 153 EUR
TCIAF0265-25G TCIAF0265-5G
2-Fluorobiphenyl ≥97.0% (por GC)
2-Fluorobiphenyl
Fórmula: C₁₂H₉F
Peso Molecular: 172.2 g/mol
Ponto de ebulição: 248°C
Número MDL : MFCD00000317
Número CAS: 321-60-8
EINECS: 206-290-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7bb3ebe69c9b7296d32577b4204882f991cfbba7&vid=7bb3ebe69c9b7296d32577b4204882f991cfbba7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 73.0 to 76.0 deg-C
Solubility in hot Methanol very faint turbidity