Print…
2-Fluoro-3-methylpyridine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
F0533-1G F0533-5G
TCIAF0533-1GEA 21 EUR
TCIAF0533-1G TCIAF0533-5G
2-Fluoro-3-methylpyridine ≥98.0% (por GC)
2-Fluoro-3-methylpyridine
Fórmula: C₆H₆FN
Ponto de ebulição: 151°C
Ponto de Inflamação: 48°C
Número MDL : MFCD00041223
Número CAS: 2369-18-8
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e6064a554c451ad7409e92ac21303bff02ca60ba&vid=e6064a554c451ad7409e92ac21303bff02ca60ba&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %