Print…
Cesium fluoride
Fornecedor: TCI
Perigo
C2204-100G C2204-25G
TCIAC2204-100GEA 164 EUR
TCIAC2204-100G TCIAC2204-25G
Cesium fluoride
Cesium fluoride
Fórmula: CsF
Ponto de ebulição: 1251 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 680 °C
Densidade: 4,627 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00010960
Número CAS: 13400-13-0
EINECS: 236-487-3
UN: 2923
ADR: 8,III
Merck Index: 14,02012
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b15cf83309c604d6c73fa26991368ece8e4b3ab9&vid=b15cf83309c604d6c73fa26991368ece8e4b3ab9&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White powder to crystal
Purity min. 99.0 %