Print…
Tioacetamida ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
T0187-25G T0187-500G T0187-100G
TCIAT0187-25GEA 20 EUR
TCIAT0187-25G TCIAT0187-500G TCIAT0187-100G
Tioacetamida ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Tioacetamida
Fórmula: CH₃CSNH₂
Ponto de Fusão: 113…114 °C
Densidade: 1,336 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00008070
Número CAS: 62-55-5
EINECS: 200-541-4
Merck Index: 14,09319
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8dc87ed5e7383129d8274be2d7724e27cffe71f5&vid=8dc87ed5e7383129d8274be2d7724e27cffe71f5&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %
Melting point 111.0 to 114.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency