Print…
Salicilato de fenilo ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Phenyl 2-hydroxybenzoate, Phenyl Salicylate
S0017-25G S0017-500G
TCIAS0017-25GEA 16 EUR
TCIAS0017-25G TCIAS0017-500G
Salicilato de fenilo ≥98.0% (por GC)
Salicilato de fenilo
Fórmula: C₁₃H₁₀O₃
Ponto de ebulição: 173°C
Ponto de Fusão: 41…43 °C
Densidade: 1,307 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 160 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002213
Número CAS: 118-55-8
EINECS: 204-259-2
ADR: 9,III
Merck Index: 14,07310
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d190f2c627160ab825dd3186ff7725875aa0ee48&vid=d190f2c627160ab825dd3186ff7725875aa0ee48&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 42.0 to 44.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency