Print…
Hidrogenoftalato de potássio ≥99.8% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Potassium phthalate monobasic, Potassium biphthalate, Potassium Acid Phthalate, KHP, Phthalic Acid Monopotassium Salt, Phthalic acid potassium salt
P0309-25G P0309-500G
TCIAP0309-25GEA 16 EUR
TCIAP0309-25G TCIAP0309-500G
Hidrogenoftalato de potássio ≥99.8% (por análise titulométrica)
Hidrogenoftalato de potássio
Fórmula: HOOCC₆H₄COOK
Ponto de Fusão: 295…300 °C
Densidade: 1,6362 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013070
Número CAS: 877-24-7
EINECS: 212-889-4
Merck Index: 14,07612
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=33dc082c9c7caaa1309254cdff228673bfd03d23&vid=33dc082c9c7caaa1309254cdff228673bfd03d23&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.5 area%
Purity (Neutralization titration) 99.8 to 100.2 %
Solubility in Water almost transparency