Print…
Pyridine-2,3-dicarboxylic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Quinolinic acid
P0550-25G P0550-500G
TCIAP0550-25GEA 16 EUR
TCIAP0550-25G TCIAP0550-500G
Pyridine-2,3-dicarboxylic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Pyridine-2,3-dicarboxylic acid
Fórmula: C₇H₅NO₄
Ponto de ebulição: 357 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 188°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006295
Número CAS: 89-00-9
EINECS: 201-874-8
Merck Index: 14,08073
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=28154c57b3f69e1ac53dace1c29cf81601da74d1&vid=28154c57b3f69e1ac53dace1c29cf81601da74d1&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water almost transparency