Print…
(1R,2R)-(-)-1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
C1953-1G C1953-5G
TCIAC1953-1GEA 50 EUR
TCIAC1953-1G TCIAC1953-5G
(1R,2R)-(-)-1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
(1R,2R)-(-)-1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid
Fórmula: C₈H₁₂O₄
Número MDL : MFCD00062973
Número CAS: 46022-05-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2e0149b729a851f6abffd4b3b0a3a4f867504341&vid=2e0149b729a851f6abffd4b3b0a3a4f867504341&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 95.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 180.0 to 185.0 deg-C