Print…
Ácido maleico ≥99.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
M0006-25G M0006-500G
TCIAM0006-25GEA 17 EUR
TCIAM0006-25G TCIAM0006-500G
Ácido maleico ≥99.0% (por análise titulométrica)
Ácido maleico
Fórmula: C₄H₄O₄
Ponto de ebulição: 256 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 131°C
Densidade: 1,59 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00063177
Número CAS: 110-16-7
EINECS: 203-742-5
UN: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 14,05703
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7ea35067ba14d1258c4b279c2a1a5bd3ae0ee158&vid=7ea35067ba14d1258c4b279c2a1a5bd3ae0ee158&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Solubility in Water transparency