Print…
Ácido sebácico ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Decanedioic acid, 1,8-Octanedicarboxylic acid, 1,10-Decanedioic acid
S0022-25G S0022-500G
TCIAS0022-25GEA 17 EUR
TCIAS0022-25G TCIAS0022-500G
Ácido sebácico ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Ácido sebácico
Fórmula: C₁₀H₁₈O₄
Peso Molecular: 202.25 g/mol
Ponto de ebulição: 374
Ponto de Inflamação: 221
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004440
Número CAS: 111-20-6
EINECS: 203-845-5
ALCANCE: 01-2119519212-52
Merck Index: 14,08415
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=45e845d41668215b673f8feb5d7dcff16c5f8047&vid=45e845d41668215b673f8feb5d7dcff16c5f8047&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 132.0 to 136.0 deg-C