Print…
3-Mercaptopropionic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
M0061-25G M0061-500G M0061-100G
TCIAM0061-25GEA 16 EUR
TCIAM0061-25G TCIAM0061-500G TCIAM0061-100G
3-Mercaptopropionic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3-Mercaptopropionic acid
Fórmula: C₃H₆O₂S
Peso Molecular: 106.15 g/mol
Ponto de ebulição: 116°C
Ponto de Inflamação: 132°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004897
Número CAS: 107-96-0
EINECS: 203-537-0
UN: 2922
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=79fa32142f954b7207a231f515b8143c13e97b3e&vid=79fa32142f954b7207a231f515b8143c13e97b3e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %