Print…
D-gluconato de potássio ≥99.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Potassium Gluconate, Gluconic Acid Potassium Salt, D-Gluconic acid potassium salt, Potassium (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoate
G0040-25G G0040-500G
TCIAG0040-25GEA 16 EUR
TCIAG0040-25G TCIAG0040-500G
D-gluconato de potássio ≥99.0% (por análise titulométrica)
D-gluconato de potássio
Fórmula: HOH₂C(CH(OH))₄COOK
Peso Molecular: 234.25 g/mol
Número MDL : MFCD00064211
Número CAS: 299-27-4
EINECS: 206-074-2
Merck Index: 14,04456
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=448db2ef15757cd486fd60566656427157b85429&vid=448db2ef15757cd486fd60566656427157b85429&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 % (calcd.on dried substance)
Specific rotation [a]20/D +10.5 to +15.0 deg (C=2, H2O)
Solubility in Water almost transparency
Drying loss max. 3.0 %