Print…
(2-Hydroxyphenyl)acetic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Hydroxyphenylacetic acid
H0340-25G H0340-5G
TCIAH0340-25GEA 47 EUR
TCIAH0340-25G TCIAH0340-5G
(2-Hydroxyphenyl)acetic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
(2-Hydroxyphenyl)acetic acid
Fórmula: (C₆H₄OH)CH₂COOH
Ponto de ebulição: 328 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 145…146 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004323
Número CAS: 614-75-5
EINECS: 210-393-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fa3221b6c4e160d2fbb369eb6ece55ce807d6f58&vid=fa3221b6c4e160d2fbb369eb6ece55ce807d6f58&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 143.0 to 148.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency