Print…
Ácido glicólico ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 2-Hydroxy acid, 2-Hydroxyacetic acid
G0196-25G G0196-500G G0196-100G
TCIAG0196-25GEA 22 EUR
TCIAG0196-25G TCIAG0196-500G TCIAG0196-100G
Ácido glicólico ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Ácido glicólico
Fórmula: C₂H₄O₃
Ponto de ebulição: 266 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 79…80 °C
Densidade: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: ≥ 300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004312
Número CAS: 79-14-1
EINECS: 201-180-5
UN: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 14,04498
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2df1ce14fa0b6b5ccf044ea02560ac0f90a0a1ad&vid=2df1ce14fa0b6b5ccf044ea02560ac0f90a0a1ad&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 75.0 to 80.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency