Print…
4-Hydroxy-o-toluic acid ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-Hydroxy-2-methylbenzoic acid, 4-Hydroxy-o-toluic acid
H1311-25G H1311-5G
TCIAH1311-25GEA 153 EUR
TCIAH1311-25G TCIAH1311-5G
4-Hydroxy-o-toluic acid ≥98.0% (por GC)
4-Hydroxy-o-toluic acid
Fórmula: C₈H₈O₃
Número MDL : MFCD02182261
Número CAS: 578-39-2
EINECS: 209-422-1
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 177.0 to 181.0 deg-C