Print…
Sinapic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3,5-Dimethoxy-4-hydroxycinnamic acid, 3',5'-Dimethoxy-4'-hydroxycinnamic acid, 4-Hydroxy-3,5-dimethoxycinnamic acid
D1765-25G D1765-5G
TCIAD1765-25GEA 231 EUR
TCIAD1765-25G TCIAD1765-5G
Sinapic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Sinapic acid
Fórmula: C₁₁H₁₂O₅
Peso Molecular: 224.21 g/mol
Ponto de ebulição: 378
Número MDL : MFCD00004401
Número CAS: 530-59-6
EINECS: 208-487-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c39cd23bc059909474aac093fb93020b5e1fa35c&vid=c39cd23bc059909474aac093fb93020b5e1fa35c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %