Print…
3-Hydroxy-4-methoxycinnamic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Isoferulic acid, 3-(3-Hydroxy-4-methoxyphenyl)acrylic acid
H0524-1G H0524-5G
TCIAH0524-1GEA 54 EUR
TCIAH0524-1G TCIAH0524-5G
3-Hydroxy-4-methoxycinnamic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
3-Hydroxy-4-methoxycinnamic acid
Fórmula: C₁₀H₁₀O₄
Peso Molecular: 194.184 g/mol
Número MDL : MFCD00004391
Número CAS: 537-73-5
EINECS: 208-676-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11b6f58bdd7490d89c3ab430f4ace1d7a3bdb514&vid=11b6f58bdd7490d89c3ab430f4ace1d7a3bdb514&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency