Print…
4-Aminobutyric acid ≥99.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: GABA, γ-Aminobutyric acid
A0282-25G A0282-500G A0282-100G
TCIAA0282-25GEA 17 EUR
TCIAA0282-25G TCIAA0282-500G TCIAA0282-100G
4-Aminobutyric acid ≥99.0% (por análise titulométrica)
4-Aminobutyric acid
Fórmula: C₄H₉NO₂
Peso Molecular: 103.12 g/mol
Ponto de ebulição: 248
Ponto de Fusão: 202
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008226
Número CAS: 56-12-2
EINECS: 200-258-6
Merck Index: 14,00430
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ed10fbfb285efa2f0e0517a13ab3442baf4bbaa&vid=1ed10fbfb285efa2f0e0517a13ab3442baf4bbaa&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White powder to crystaline
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Solubility in Water almost transparency