Copper(I) acetate ≥93.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
A1540-25G
A1540-5G
TCIAA1540-25GEA
303
EUR
TCIAA1540-25G
TCIAA1540-5G
Copper(I) acetate ≥93.0% (por análise titulométrica)
Copper(I) acetate
Fórmula:
C₂H₃CuO₂ Ponto de Fusão: 250 °C |
Número MDL :
MFCD00058908 Número CAS: 598-54-9 EINECS: 209-938-7 Merck Index: 14,02658 |
|
Appearance | Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal |
Purity (Potassium permanganate method) | min. 93.0 % |