Print…
Oleato de sódio ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
O0057-25G O0057-500G O0057-100G
TCIAO0057-25GEA 18 EUR
TCIAO0057-25G TCIAO0057-500G TCIAO0057-100G
Oleato de sódio ≥97.0% (por análise titulométrica)
Oleato de sódio
Fórmula: C₁₈H₃₃NaO₂
Ponto de Fusão: 232…235 °C
Densidade: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00004438
Número CAS: 143-19-1
EINECS: 205-591-0
Merck Index: 14,06828
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3b92ab09173103a6f73278b8d486c0ea4337bf68&vid=3b92ab09173103a6f73278b8d486c0ea4337bf68&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 % (calcd.on dried substance)
Drying loss max. 3.0 %
Fatty acid composition min. 85.0 % (oleic acid)