Print…
Sorbato de potássio ≥99.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Potassium 2,4-Hexadienoate, Sorbic acid potassium salt, Potassium (2E,4E)-hexa-2,4-dienoate
S0057-25G S0057-500G
TCIAS0057-25GEA 16 EUR
TCIAS0057-25G TCIAS0057-500G
Sorbato de potássio ≥99.0% (por análise titulométrica)
Sorbato de Potássio
Fórmula: CH₃CH=CHCH=CHCOOK
Ponto de Fusão: 270 °C
Densidade: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016546
Número CAS: 24634-61-5
EINECS: 246-376-1
Merck Index: 14,07671
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=76ba039900dd4825054e19c4290f3c8f545693ef&vid=76ba039900dd4825054e19c4290f3c8f545693ef&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Solubility in Water almost transparency