Print…
Sodium butyrate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
S0519-100G S0519-25G
TCIAS0519-100GEA 33 EUR
TCIAS0519-100G TCIAS0519-25G
Sodium butyrate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Sodium butyrate
Fórmula: C₄H₇NaO₂
Ponto de Fusão: 253°C
Densidade: 1,324 g/cm³ (30 °C)
Número MDL : MFCD00002816
Número CAS: 156-54-7
EINECS: 205-857-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=97ba298b6e63d714d5742bfa5e381697df0641b1&vid=97ba298b6e63d714d5742bfa5e381697df0641b1&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on dried substance)
Drying loss max. 5.0 %