Print…
trans-Cinnamic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
C0353-25G C0353-500G C0353-100G
TCIAC0353-25GEA 16 EUR
TCIAC0353-25G TCIAC0353-500G TCIAC0353-100G
trans-Cinnamic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
trans-Cinnamic acid
Fórmula: C₉H₈O₂
Ponto de ebulição: 300°C
Ponto de Fusão: 131…134 °C
Densidade: 1,25 g/cm³ (4 °C)
Número MDL : MFCD00004369
Número CAS: 140-10-3
EINECS: 205-398-1
Merck Index: 14,02299
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=99fc10c5f81fc4aa86576230911ddc9362fc1bba&vid=99fc10c5f81fc4aa86576230911ddc9362fc1bba&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 132.0 to 136.0 deg-C
Solubility in EtOH very faint turbidity