Print…
2-Phenylpropionic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (±)-2-Phenylpropionic acid, (±)-Hydratropic acid, DL-2-Phenylpropionic acid, (±)-2-Phenylpropanoic acid
P0699-25G P0699-5G
TCIAP0699-25GEA 79 EUR
TCIAP0699-25G TCIAP0699-5G
2-Phenylpropionic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-Phenylpropionic acid
Fórmula: C₉H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 267°C
Ponto de Fusão: –5 °C
Densidade: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 148°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002650
Número CAS: 492-37-5
EINECS: 207-752-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e28dca0468a2143776c33113b9a8014cbc1487ce&vid=e28dca0468a2143776c33113b9a8014cbc1487ce&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %