Print…
2,2-Dimethylbutyric acid ≥96.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 2,2-Dimethylbutanoic acid
D2429-25ML D2429-500ML
TCIAD2429-25MLEA 17 EUR
TCIAD2429-25ML TCIAD2429-500ML
2,2-Dimethylbutyric acid ≥96.0% (por GC, análise de titulação)
2,2-Dimethylbutyric acid
Fórmula: C₆H₁₂O₂
Ponto de ebulição: 186°C
Ponto de Fusão: –13 °C
Densidade: 0,9449 g/cm³ (0 °C)
Ponto de Inflamação: 79°C
Número MDL : MFCD00004200
Número CAS: 595-37-9
EINECS: 209-865-0
UN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=73949364a575286f063eb7f029fb91a7b6df9dc5&vid=73949364a575286f063eb7f029fb91a7b6df9dc5&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %