Print…
Tributyl citrate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
C0366-25ML C0366-500ML
TCIAC0366-25MLEA 16 EUR
TCIAC0366-25ML TCIAC0366-500ML
Tributyl citrate ≥98.0% (por GC)
Tributyl citrate
Fórmula: C₁₈H₃₂O₇
Ponto de ebulição: 233°C
Ponto de Fusão: –20°C
Densidade: 0,9997 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 206°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00027217
Número CAS: 77-94-1
EINECS: 201-071-2
Merck Index: 14,01564
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=15111831ee0419793fd1fca8125c4135f104b948&vid=15111831ee0419793fd1fca8125c4135f104b948&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %