Print…
Ftalato de benzilbutilo ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: BBP
P0288-25G P0288-500G
TCIAP0288-25GEA 17 EUR
TCIAP0288-25G TCIAP0288-500G
Ftalato de benzilbutilo ≥97.0% (por GC)
Ftalato de benzilbutilo
Fórmula: C₁₉H₂₀O₄
Peso Molecular: 312.37 g/mol
Ponto de ebulição: 250°C
Ponto de Fusão: -35
Ponto de Inflamação: 213°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009440
Número CAS: 85-68-7
EINECS: 201-622-7
UN: 3082
ADR: 9 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=60c98e024878c703cdb20d04bfcc857798390185&vid=60c98e024878c703cdb20d04bfcc857798390185&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %