Print…
Dibutilmaleato ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Maleic acid dibutyl ester
M0009-25G M0009-500G
TCIAM0009-25GEA 16 EUR
TCIAM0009-25G TCIAM0009-500G
Dibutilmaleato ≥95.0% (por GC)
Dibutilmaleato
Fórmula: C₁₂H₂₀O₄
Peso Molecular: 228.29 g/mol
Ponto de ebulição: 161°C
Ponto de Fusão: –85°C
Ponto de Inflamação: 140°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009447
Número CAS: 105-76-0
EINECS: 203-328-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=19b28a18b6f5c97e0d92db76931db83cdb02b8ce&vid=19b28a18b6f5c97e0d92db76931db83cdb02b8ce&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %