Sebacato de bis(2-etilhexilo) ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos:
1,10-Decanedioic acid di(2-ethylhexyl) ester, Sebacic acid di(2-ethylhexyl) ester
S0025-25ML
S0025-500ML
TCIAS0025-25MLEA
19
EUR
TCIAS0025-25ML
TCIAS0025-500ML
Sebacato de bis(2-etilhexilo) ≥98.0% (por GC)
Bis(2-ethylhexyl)sebacate
Fórmula:
C₂₆H₅₀O₄ Ponto de ebulição: 377°C Ponto de Fusão: –55 °C Densidade: 0,914 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: 222°C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009497 Número CAS: 122-62-3 EINECS: 204-558-8 Merck Index: 14,01251 |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |